Learn More
Vimentin Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Vimentin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
104.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Antígeno | Vimentin Ab-2 |
---|---|
Clon | V9 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12679506
|
Epredia
MS-129-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
179.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12689506
|
Epredia
MS-129-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
420.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12639516
|
Epredia
MS-129-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
1515.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12619516
|
Epredia
MS-129-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
314.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12699506
|
Epredia
MS-129-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
403.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12679516
|
Epredia
MS-129-RQ |
Ready-to-Use | Unconjugated | 12 mL |
283.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12609516
|
Epredia
MS-129-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12629516
|
Epredia
MS-129-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12669516
|
Epredia
MS-129-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12669506
|
Epredia
MS-129-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Vimentin is the main intermediate filament protein in mesenchymal cells and is therefore of value in the differential diagnosis of undifferentiated neoplasms.Host Species: Mouse
Clone: V9
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Rat, Horse, Chicken, Cow, Cat, Dog, Human and Pig. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified vimentin from pig eye lens
Molecular Weight: 57-60kDa
Positive Control: Sarcomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Vimentin Ab-2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Mouse | |
Cytoskeletal Protein | |
Primary |
V9 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Purified vimentin from pig eye lens |