Learn More
Epredia™ Lab Vision™ TdT/Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
TdT/Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase Ab-1, Mouse MAb is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
139.74€ - 642.60€
Especificaciones
Antígeno | TdT/Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase Ab-1 |
---|---|
Clon | SEN28 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12628976
|
Epredia™
MS-1105-S1 |
Concentrated | 500 μL |
510.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12618976
|
Epredia™
MS-1105-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12608976
|
Epredia™
MS-1105-S |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12688966
|
Epredia™
MS-1105-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12698966
|
Epredia™
MS-1105-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a DNA polymerase located in the cell nucleus which catalyses the polymerization of deoxynucleotides at the 3' hydroxyl ends of oligo or polydeoxynucleotide initiators and functions without a template. TdT is considered to be a highly specific marker for the diagnosis and classification of acute lymphoblastic lymphoma/leuksemias. The determination of TdT expression is most valuable when it is different to differentiate histologically between lymphoblastic lymphoma and Burkitt's lymphoma.Host Species: Mouse
Clone: SEN28
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: N-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to the amino terminal region of the TdT molecule
Molecular Weight: 58kDa
Positive Control: Thymus
Cellular Localization: Nuclear Ab-1 will be of use in the differentiation of lymphoblastic lymphoma from other lymphomas.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
TdT/Terminal Deoxyribonucleotidyl Transferase Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant protein corresponding to the amino terminal region of the TdT molecule |
SEN28 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
DNA Repair | |
Primary |