Learn More
Tau Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Tau Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
118.00€ - 688.50€
Especificaciones
Antígeno | TAU Ab-2 |
---|---|
Clon | TAU-5 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12650677
|
Epredia
MS-247-P |
Unconjugated | 200μg/mL | 1 mL |
627.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12680677
|
Epredia
MS-247-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
449.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12620677
|
Epredia
MS-247-B |
Biotin | 200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12660677
|
Epredia
MS-247-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12670677
|
Epredia
MS-247-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12630677
|
Epredia
MS-247-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12640677
|
Epredia
MS-247-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12690677
|
Epredia
MS-247-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Tau proteins are microtubule-associated proteins (MAPs). Alternate splicing of tau mRNA and differential phosphorylation contribute to the heterogeneity of tau.Host Species: Mouse
Clone: TAU-5
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Sheep, Cow, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: Middle of Tau
Immunogen: Purified bovine microtubule-associated proteins
Molecular Weight: 45-68kDa
Positive Control: IMR5 cells, Human T98G glioblastoma cells or Alzheimer's disease brain tissue
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-2 reacts with the non-phosphorylated as well as the phosphorylated forms of tau and its epitope maps in the middle of tau. Ab-2 intensely stains the human neurofibrillary tangles, neuropil threads, and neuritic plaques associated with Alzheimer's disease. Ab-2 shows no cross reaction with other MAPs or tubulin.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Not suitable)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
TAU Ab-2 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Concentrated | |
RUO | |
Bovine, Human, Mouse, Rat, Sheep | |
IgG1 |
TAU-5 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Neuroscience | |
Purified bovine microtubule-associated proteins | |
Primary |