Learn More
Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
130.56€ - 770.10€
Especificaciones
Antígeno | Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1 |
---|---|
Clon | II-14-10 |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Estado normativo | RUO |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12650727
|
Epredia
MS-261-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
555.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12680727
|
Epredia
MS-261-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
429.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12630727
|
Epredia
MS-261-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12670727
|
Epredia
MS-261-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12690727
|
Epredia
MS-261-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12600737
|
Epredia
MS-261-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12640727
|
Epredia
MS-261-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12660727
|
Epredia
MS-261-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12640737
|
Epredia
MS-261-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Prohibitin is an evolutionarily conserved protein located in the inner membrane of mitochondria. Prohibitin appears to be a very reliable marker of mitochondria. Prohibitin shows antiproliferative activity and has been proposed to play a role in normal cell cycle regulation, replicative senescence, cellular immortalization, and tumor suppression.Host Species: Mouse
Clone: II-14-10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Rat, Mouse, and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant rat prohibitin protein
Molecular Weight: 30kDa
Positive Control: MAD109 or PC12 cells, Heart
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Chicken, Human, Mouse, Porcine, Rat | |
IgG1 |
II-14-10 | |
Mouse | |
Apoptosis | |
Purified recombinant rat prohibitin protein | |
Primary |