Learn More
Epredia™ Lab Vision™ NFκB/p65 (Rel A) Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ NFκB/p65 (Rel A), Rabbit Polyclonal Antibody.
186.00€ - 673.20€
Especificaciones
Antígeno | NFkappaB/p65 (Rel A) |
---|---|
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12603377
|
Epredia™
RB-9034-P0 |
Concentrated | 100 μL |
186.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12693367
|
Epredia™
RB-9034-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12633377
|
Epredia™
RB-9034-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
NFκB is a heterodimer consisting of a 50kDa DNA binding subunit and a 65kDa transactivating subunit (RelA). The p50/p65 heterodimer is present in the cytoplasm in inactive form bound to its inhibitor, IκB. In unstimulated cells, nuclear localization signals present on p65 are masked by members of the IκB family of inhibitory proteins. Subsequent to cell stimulation, IκB undergoes phosphorylation, ubiquitination and degradation by a proteosome-dependent pathway, allowing nuclear translocation of the active dimeric NFκB transcription factor.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Rat and Rabbit. Others not tested.
Epitope: Internal domain
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to internal domain of human NFκB/p65
Molecular Weight: 65kDa
Positive Control: Prostate gland and placenta
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
NFkappaB/p65 (Rel A) | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Transcription Regulation | |
A synthetic peptide corresponding to internal domain of human NFkappaB p65 | |
Primary |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Rabbit | |
IgG |