Learn More
MMP-3 (Stromelysin-1) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MMP-3 (Stromelysin-1) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
142.00€ - 575.00€
Especificaciones
Antígeno | MMP-3 (Stromelysin-1) Ab-1 |
---|---|
Clon | SL-1 ID3 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12612367
|
Epredia
MS-809-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
567.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12632367
|
Epredia
MS-809-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
142.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12642367
|
Epredia
MS-809-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
431.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12602367
|
Epredia
MS-809-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12652367
|
Epredia
MS-809-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12662367
|
Epredia
MS-809-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Matrix metalloproteinases (MMP) are proteolytic enzymes capable of degrading connective tissue components. Imbalanced secretion of certain MMP or disturbances in the differential control of MMP by tissue inhibitor of MMPs (TIMPs) are implicated in the invasive potential of malignant tumors. Stromelysin (MMP3/Transin) degrades several matrix components including the core proteins of proteoglycans, laminin and non-helical regions of collagens.Host Species: Mouse
Clone: SL-1 ID3
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: APMA (4-Aminophenylmercuric acetate) activated Human stromelysin-1 (SL-1)
Molecular Weight: 54/59kDa (proform) and 44/49kDa (active form)
Positive Control: Conditioned, serum-free medium from TPA-treated human endometrial cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Not Suitable)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
General References:1. Lein M, et al. Urologe A 199837(4):377-381.
2. Clavel C, et al. Bull Cancer 199279:261-270.
3. Muller JC, et al. Biol Chem 1997378:1475-1480.
Especificaciones
MMP-3 (Stromelysin-1) Ab-1 | |
Immunofluorescence, Western Blot | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |
SL-1 ID3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Proteases And Inhibitors | |
APMA (4-Aminophenylmercuric acetate) activated Human stromelysin-1 (SL-1) | |
Primary |