Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Mesothelin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available with the Epredia™ Mesothelin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 600.00€
Especificaciones
Antígeno | Mesothelin Ab-1 |
---|---|
Clon | 5B2 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12689556
|
Epredia™
MS-1320-S1 |
Concentrated | 500 μL |
372.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12649556
|
Epredia™
MS-1320-S |
Concentrated | 1 mL |
600.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12679556
|
Epredia™
MS-1320-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12659556
|
Epredia™
MS-1320-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Mesothelin is a glycocylphosphotidylianositol-linked cell-surface glycoprotein, that is present on the surface of normal mesothelium and is overexpressed in many patients with epithelial ovarian cancer and malignant mesotheliomas.Host Species: Mouse
Clone: 5B2
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein corresponding to the membrane-bound form of the mesothelin molecule
Molecular Weight: 40kDa
Positive Control: Mesothelioma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Mesothelin Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG1 |
5B2 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Recombinant protein corresponding to the membrane-bound form of the mesothelin molecule | |
Primary |