Learn More
L1 Cell Adhesion Molecule Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Western Blotting and Immunoprecipitation (Native and denatured), Epredia™ L1 Cell Adhesion Molecule Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
124.00€ - 730.00€
Especificaciones
Antígeno | L1 Cell Adhesion Molecule Ab-1 |
---|---|
Clon | UJ127 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12692287
|
Epredia
MS-770-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
431.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12662297
|
Epredia
MS-770-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
468.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12642287
|
Epredia
MS-770-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12682287
|
Epredia
MS-770-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12612297
|
Epredia
MS-770-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12602297
|
Epredia
MS-770-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12652287
|
Epredia
MS-770-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12672287
|
Epredia
MS-770-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12662287
|
Epredia
MS-770-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
The L1CAM gene, which is located in Xq28, is involved in three distinct conditions: 1) HSAS (hydrocephalus-stenosis of the aqueduct of Sylvius); 2) MASA (mental retardation, aphasia, shuffling gait, adductus thumbs); and 3) SPG1 (spastic paraplegia). The L1, neural cell adhesion molecule (L1CAM) also plays an important role in axon growth, fasciculation, neural migration and in mediating neuronal differentiation. Expression of L1 protein is restricted to tissues arising from neuroectoderm.Host Species: Mouse
Clone: UJ127
Isotype: IgG1/k
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Homogenous suspension of 16-week human fetal brain
Molecular Weight: 220-240kDa
Positive Control: IMR-5 cells Neuroblastoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
L1 Cell Adhesion Molecule Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Homogenous suspension of 16 week human fetal brain | |
Primary |
UJ127 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |