Learn More
IGF-1R (α-subunit) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ IGF-1R (α-Subunit) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
131.58€ - 765.00€
Especificaciones
Antígeno | IGF-1R (alpha-Subunit) Ab-1 |
---|---|
Clon | 24-31 |
Aplicaciones | Immunoprecipitation |
Clasificación | Monoclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12661877
|
Epredia
MS-641-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
584.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12691877
|
Epredia
MS-641-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
415.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12641877
|
Epredia
MS-641-B |
Biotin | 200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12681877
|
Epredia
MS-641-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12651877
|
Epredia
MS-641-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12671877
|
Epredia
MS-641-P |
Unconjugated | 200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12601887
|
Epredia
MS-641-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12611887
|
Epredia
MS-641-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
IGF-1R (Insulin-like Growth Factor-1 Receptor) consists of α- and Β-subunits, which are disulfide-linked in a Β-α-α-Β configuration in the mature receptor. The α-subunit is completely extracellular, while the Β-subunit spans the membrane and the intracellular portion has intrinsic tyrosine kinase activity.Host Species: Mouse
Clone: 24-31
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Weakly reacts with Rabbit. Does not react with rat. Pig unknown.
Epitope: aa 283-440 (exon 4-6)
Immunogen: IGF-1R/3T3 mouse fibroblasts transfected with human type I IGF-receptor cDNA
Molecular Weight: 125kDa
Positive Control: Placenta or Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Western Blotting (Not suitable)
- Immunoprecipitation
- ELISA
- Acts as a Weak IGF-like Agonist in Bioassays (Thymidine incorporation into DNA)
- Does Not Significantly Inhibit IGF-1 Binding
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
IGF-1R (alpha-Subunit) Ab-1 | |
Immunoprecipitation | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG1 |
24-31 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Neuroscience | |
IGF-1R/3T3 mouse fibroblasts transfected with human type I IGF-receptor cDNA | |
Primary |