Learn More
HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Western Blotting and Immunoprecipitation (For cytoplasmic), Epredia™ HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results..
145.00€ - 692.00€
Especificaciones
Antígeno | HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17 |
---|---|
Clon | e2-4001 + 3B5 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12622187
|
Epredia
MS-730-P0 |
Concentrated | 200μg/mL | 100 μL |
145.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12612187
|
Epredia
MS-730-P |
Concentrated | 200μg/mL | 1 mL |
648.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12642187
|
Epredia
MS-730-P1ABX |
Concentrated | 1mg/mL | 100 μL |
456.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12652187
|
Epredia
MS-730-PABX |
Concentrated | 1mg/mL | 200 μL |
692.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12632187
|
Epredia
MS-730-P1 |
Concentrated | 200μg/mL | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12682187
|
Epredia
MS-730-R7 |
Prediluted | — | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
c-erbB-2 is a receptor tyrosine kinase of the c-erbB family. Approximately 25% of primary breast and ovarian tumors were found to overexpress the proteinHost Species: Mouse
Clone: e2-4001 + 3B5
Isotype: IgG1 + IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Cytoplasmic
Immunogen: Cytoplasmic domain of recombinant human HER-2/c-erbB-2 oncoprotein (e2-4001) and a synthetic peptide from the C-terminus of human HER-2 protein (3B5)
Molecular Weight: 185kDa
Positive Control: LS174T cells, or Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (For cytoplasmic)
Especificaciones
HER-2/c-erbB-2/neu Ab-17 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
ASR, IVD | |
Human, Rat | |
IgG1 |
e2-4001 + 3B5 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
EGFR Family | |
Cytoplasmic domain of recombinant human c-erbB-2/HER-2 oncoprotein (e2-4001) and a synthetic peptide from the C-terminus of human c-erbB-2 protein (3B5) | |
Primary |