Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 391.00€
Especificaciones
Antígeno | Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1 |
---|---|
Clon | T9; same as 3E7 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12630967
|
Epredia™
MS-314-S1 |
Concentrated | 500 μL |
287.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12600967
|
Epredia™
MS-314-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
269.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12610967
|
Epredia™
MS-314-S |
Supernatant | 1 mL |
391.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12620967
|
Epredia™
MS-314-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12690957
|
Epredia™
MS-314-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Hepatitis B virus causes type B hepatitis and it belongs to hepadnavirus family. It is spherical in shape with a diameter of 42nm. It contains a 27nm partially double stranded DNA core enclosed within a lipoprotein coat. The antigenic activity of the nucleocapsid core is designated as hepatitis B core antigen. The antigens in the outer surface are called as hepatitis B virus surface antigens. Core antigens are localized within the nuclei whereas the surface antigens are present in the cytoplasm of the infected cells. Antibodies to surface antigens appear in circulation at an early stage of infection whereas the antibodies to the core antigens are detected after several weeks.Host Species: Mouse
Clone: T9; same as 3E7
Isotype: IgG1/λ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified HBVsAg, subtype ayw3
Positive Control: Hepatitis B virus infected liver
Cellular Localization: Cytoplasm
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVsAg) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
ASR | |
Purified HbsAg, subtype ayw3 |
T9; same as 3E7 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Infectious Disease | |
Primary |