Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-13 Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunoprecipitation experiments with Epredia™ Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-13, Mouse Monoclonal Antibody.
130.56€ - 770.10€
Especificaciones
Antígeno Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-13
Clon 528 + 199.12
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Formulario Concentrated
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12681747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-609-B0
Biotin 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12691747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-609-B1
Biotin 200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12661747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-609-B
Biotin 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12631757
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-609-P0
Unconjugated 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12601757
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-609-P1
Unconjugated 200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12621757
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-609-P
Unconjugated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12611757
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-609-P1ABX
Unconjugated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12641757
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-609-PABX
Unconjugated 1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
EGFR is a type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, βcellulin and epiregulin. EGFR is overexpressed in tumors of breast, brain, bladder, lung, gastric, head & neck, esophagus, cervix, vulva, ovary, and endometrium. It is predominantly present in squamous cell carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: 528 + 199.12
Isotype: IgG2a + IgG2a
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Partially purified EGFR from A431 cells (clone 528) and extracellular domain of recombinant human EGFR protein (clone 199.12)
Molecular Weight: 170 kDa (wild type) and 145 kDa (vIII variant)
Positive Control: A431 cells
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-13
Immunoprecipitation
Concentrated
RUO
Human
IgG2a
528 + 199.12
Monoclonal
Mouse
EGFR Family
Partially purified EGFR from A431 cells (clone 528) and extracellular domain of recombinant human EGFR protein (clone 199.12)