Learn More
Cytokeratin 18 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
106.00€ - 444.00€
Especificaciones
Antígeno | Cytokeratin 18 Ab-1 |
---|---|
Clon | DC10 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12609786
|
Epredia
MS-142-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
165.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12619786
|
Epredia
MS-142-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
347.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12699776
|
Epredia
MS-142-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
444.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12649786
|
Epredia
MS-142-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
220.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12629786
|
Epredia
MS-142-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
323.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12609796
|
Epredia
MS-142-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
186.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12639786
|
Epredia
MS-142-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12659786
|
Epredia
MS-142-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12679786
|
Epredia
MS-142-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Keratin 18, which belongs to the type A (acidic) subfamily of low molecular weight keratins, exists in combination with keratin 8. It was reported that tissues from gastrointestinal tract are positive for both keratin 8 and 18 but do not contain keratin 14. Tissues from gastrointestinal tract, respiratory tract and urogenital tract, as well as endocrine and exocrine tissues and mesothelial cells are positive for keratin 18.Host Species: Mouse
Clone: DC10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human breast cancer PMC 42 cells
Molecular Weight: 45 kDa
Positive Control: HT29 cells, Skin, Breast or Lung CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
Especificaciones
Cytokeratin 18 Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Cytoskeletal Protein | |
Human breast cancer PMC 42 cells | |
Primary |
DC10 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Human | |
IgG1 |