Learn More
Cytokeratin 10 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
104.00€ - 507.00€
Especificaciones
Antígeno | Cytokeratin 10 Ab-2 |
---|---|
Clon | DE-K10 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12681757
|
Epredia
MS-611-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
399.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12651757
|
Epredia
MS-611-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
507.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12611767
|
Epredia
MS-611-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
312.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12601767
|
Epredia
MS-611-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
287.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12661757
|
Epredia
MS-611-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12621767
|
Epredia
MS-611-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12691757
|
Epredia
MS-611-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12671757
|
Epredia
MS-611-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12661767
|
Epredia
MS-611-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
CK10 (Cytokeratin 10) is expressed in all suprabasal layers of the epidermis. In the epidermis, expression of CK10 strictly parallels the extent of differentiation; it is absent in the basal layer, appears in the first suprabasal layers and increases in concentration towards the granular layer. Expression of CK10 is related to maturation of malignant keratinocytes, being preferentially detected in more-differentiated parts.Host Species: Mouse
Clone: DE-K10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Rat, Dog and Cat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Cytoskeletal preparation extracted from human ectocervical epithelium
Molecular Weight: 56.5 kDa
Positive Control: A431 cells, Skin
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
Especificaciones
Cytokeratin 10 Ab-2 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Cytoskeletal Protein | |
Cytoskeletal preparation extracted from human ectocervical epithelium | |
Primary |
DE-K10 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Canine, Feline, Human, Rat | |
IgG1 |