Learn More
Chromogranin A Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments with Epredia™ Chromogranin A Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 338.64€
Especificaciones
Antígeno | Chromogranin A Ab-2 |
---|---|
Clon | PHE5 |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12661257
|
Epredia
MS-381-P1 |
Concentrated | 500 μL |
252.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12621267
|
Epredia
MS-381-R7 |
Prediluted | 7 mL |
171.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12651257
|
Epredia
MS-381-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12691257
|
Epredia
MS-381-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12681257
|
Epredia
MS-381-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12671257
|
Epredia
MS-381-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Chromogranin A (a protein of 439-amino acid which is encoded on chromosome 14) is present in neuroendocrine cells throughout the body, including the neuroendocrine cells of the large and small intestine, adrenal medulla and pancreatic islets. It is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms.Host Species: Mouse
Clone: PHE5
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Monkey. Does not react with rat. Others not known.
Immunogen: Human pheochromocytoma
Molecular Weight: 68-75 kDa
Positive Control: Pancreas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Chromogranin A Ab-2 | |
Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Non-human Primate | |
IgG1 |
PHE5 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
Human pheochromocytoma | |
Primary |