Learn More
Masterflex™ Unidad de procesamiento digital L/S™
Digital Process Drives are used to transfer, dispense, and meter in lab, process and washdown environments.
7230.00€ - 7965.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Carcasa con clasificación NEMA 4X (IP66) para aplicaciones de lavado |
---|---|
Pantalla | LCD gráfica |
Caudal | De 0,006 a 3400 ml/min |
Para utilizar con | Tubos Masterflex™ |
Frecuencia | 50/60 |
Código de producto | Marca | Conectividad | Material del envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conectividad | Material del envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17362660
|
Masterflex™
07575-48 |
USB, RS232 | Acero con pintura en polvo |
7230.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17372660
|
Masterflex™
07575-62 |
Compatible con red Profibus | Acero con pintura en polvo |
7965.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Flow rate 0.006 to 3400 mL/min with L/S tubing—flow rate depends on drive rpm pump head, and tubing size
- Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mode— continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
- Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
- Dispense by Volume in mL (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999 dispense cycles; or Time—time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
- Antidrip function ensures dispensing accuracy
- Models with open-head sensor stops the drive when the pump head is opened (when used with sensor-equipped pump head)
- NEMA 4X (IP66) rated housing for washdown applications
Especificaciones
Carcasa con clasificación NEMA 4X (IP66) para aplicaciones de lavado | |
De 0,006 a 3400 ml/min | |
50/60 | |
Cable de línea de 1,8 m (6 pies) con acoplador de conector IEC 320/CEE 22, conexión de cable hermética, juego de cables/enchufe específico para cada país | |
Sí | |
No estéril | |
Depende del cabezal de bomba utilizado | |
De 0,1 a 600 rpm | |
Acero con pintura en polvo |
LCD gráfica | |
Tubos Masterflex™ | |
IP66 | |
Acero | |
Variable | |
Unidad de procesamiento digital | |
90/260 VAC | |
Depende de los tubos utilizados |