Learn More
Masterflex™ Unidad de procesamiento digital L/S™
Digital Process Drives are used to transfer, dispense, and meter in lab, process and washdown environments.
Marca: Masterflex™ 07575-62
Descripción
- Caudal de 0,006 a 3400 ml/min con tubos L/S incluidos; el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento: continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
- Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica; tensión, corriente y cierre de contactos
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto (cuando se utiliza con el cabezal de la bomba equipado con sensor)
- Carcasa con clasificación NEMA 4X (IP66) para aplicaciones de lavado
Especificaciones
Carcasa con clasificación NEMA 4X (IP66) para aplicaciones de lavado | |
De 0,006 a 3400 ml/min | |
50/60 | |
Cable de línea de 1,8 m (6 pies) con acoplador de conector IEC 320/CEE 22, conexión de cable hermética, juego de cables/enchufe específico para cada país | |
Sí | |
No estéril | |
Depende del cabezal de bomba utilizado | |
De 0,1 a 600 rpm | |
Acero con pintura en polvo |
LCD gráfica | |
Tubos Masterflex™ | |
IP66 | |
Acero | |
Variable | |
Unidad de procesamiento digital | |
90/260 VAC | |
Depende de los tubos utilizados | |
Compatible con red Profibus |