Learn More
Ksp-Cadherin Rabbit, Clone: CDH16/1532R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Ksp-Cadherin |
---|---|
Clon | CDH16/1532R |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15909707
|
EnquireBio
1014-RBM2-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999697
|
EnquireBio
1014-RBM2-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Ksp-Cadherin | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
1014 | |
Recombinant human full-length CDH16 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
130kDa |
CDH16/1532R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001191674 | |
CDH16 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface with some cytoplasmic | |
Normal kidney or renal cell carcinoma. |