Learn More
Ksp-Cadherin Rabbit, Clone: CDH16/1532R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1014-RBM2-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999697
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Ksp-Cadherin
Cell Surface with some cytoplasmic
CDH16/1532R
Unconjugated
NP_001191674
Rabbit
130kDa
Protein A/G Purified
RUO
1014
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CDH16
Recombinant human full-length CDH16 protein
Normal kidney or renal cell carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.