Learn More
Abnova™ KRTHB1 (Human) Recombinant Protein
Human KRTHB1 full-length ORF ( AAH21241, 1 a.a. - 202 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003887-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16117271
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MKATVIRHGETLRRTKEEINELNRMIQRLTAEVENAKCQNSKLEAAVAQSEQQGEAALSDARCKLAELEGALQKAKQDMACLIREYQEVMNSKLGLDIEIATYRRLLEGEEQRLCEGIGAVNVCVSSSRGGVVCGDLCVSGSRPVTGSVCSAPCNGNVAVSTGLCAPCGQLNTTCGGGSCGVGSCGISSLGVGSCGSSCRKC
Especificaciones
Especificaciones
AAH21241
keratin 81
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KRT81
GST
3887
Wheat germ expression system
25 μg
HB1, Hb-1, KRTHB1, MLN137, ghHkb1, hHAKB2-1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer