Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Threaded and Jacketed Chromatography Column 1.0
Jacketed CHROMAFLEX™ columns are provided with an acrylic water jacket to provide thermal control of temperature-sensitive chromatographic separations. The acrylic jacket also acts as a safety shield.
810.00€
Especificaciones
Tipo | Columna de cromatografía encamisada |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Separación cromatográfica termosensible |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 50 °C |
Tamaño de poro | 20 μm |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15381257
|
DWK Life Sciences
420870-3010 |
25 mm |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Threaded Columns are supplied complete with glass barrel, water jacket, two end fittings with 20 μm porosity HDPE bed supports, two screw caps, 5 feet (1.5 m) of FEP tubing (1/16 in. OD with 1.0cm; 1/8 in. OD with 2.5 and 4.8cm), two jacket sealing rings, two 1/4 in.-28 flangeless tubing nuts and two flangeless ferrules
- Volume 24mL
- ID 1.0cm
- Length 30cm
- Pressure (bar) 6.9, Pressure (psi) 100
- Temperature Range 0 to 50°C
- Recommended sterilization is with ethylene oxide, 2N NaOH or 100% ethanol (autoclaving is not recommended)
- Case of 1
- Barrels are manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Especificaciones
Columna de cromatografía encamisada | |
De 0 a 50 °C | |
300 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Dos conectores de cierre de PTFE con soportes de lecho de polietileno de porosidad de 20 um, un tubo de PTFE de 1,5 m (5 pies), anillos de sellado encamisados con polipropileno, 2 tuercas para tubos sin rebordes y 2 empalmes sin rebordes |
Separación cromatográfica termosensible | |
20 μm | |
Vidrio borosilicatado (Tipo I clase A) | |
Conector sin reborde 28 de 6,35 mm (1/4) | |
Óxido de etileno, 2N NaOH o 100 % de etanol |