Learn More
DWK Life Sciences Columna de cromatografía 1.0 con camisa y rosca Kimble™ Kontes™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Las columnas con rosca vienen provistas con un cilindro de vidrio, una camisa de agua, dos conectores de cierre con soportes de lecho de una porosidad de 20 μm hechos de HDPE, dos tapones de rosca, un tubo de FEP de 1,5 m (5 pies) (modelo con DE de 0,15 mm [1/16 pulgadas] para columnas con DI de 1 cm de DI, modelo con DE de 3,17 mm [1/8 pulgadas] para columnas con DI de 2,5 y 4,8 cm), dos anillos selladores de camisa, dos tuercas sin reborde 28 de 6,35 mm (1/4) y dos empalmes sin reborde
- Volumen: 24 ml
- 1 cm de DI
- 30 Cm de longitud
- 6,9 bar de presión (100 psi)
- Intervalo de temperatura de 0 a 50 °C
- Se recomienda esterilizarlos con óxido de etileno, 2N NaOH o 100 % de etanol (no se recomienda utilizar autoclave)
- Caja de 1
- Las cubetas están fabricadas con vidrio de borosilicato con extraíbles bajos y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Separación cromatográfica termosensible |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 50 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |
| Tipo | Columna de cromatografía encamisada |
| Presión máxima | 29,99 bar (75 psi) |
| Tamaño de poro | 20 μm |
| Capacidad de columna | 147 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado tipo I clase A |
| Material de soporte | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Mostrar más |