Learn More
BRAND™ Tapa con tirador
Tapa con tirador diseñada para su uso con una variedad de desecadores.
Marca: BRAND™ 65638
119.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.21000kg
Descripción
- Tirador en la parte superior de la tapa
- Fabricado con vidrio
Especificaciones
Tapa | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Manilla |
270 mm | |
Desecador | |
200 mm |