Learn More
BRAND™ Tapa con tirador
Código de producto. p-7164788 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
215 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10599151
Marca: BRAND™ 65631
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapa con tirador diseñada para su uso con una variedad de desecadores.
  • Tirador en la parte superior de la tapa
  • Fabricado con vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 215 mm
Tipo de producto Tapa
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (equipo) Desecador
Incluye Manilla
Diámetro interior (métrico) 150 mm