Learn More
Abnova™ KLF6 (Human) Recombinant Protein
Human KLF6 full-length ORF ( AAH04301.1, 1 a.a. - 260 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001316-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16103411
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MDVLPMCSIFQELQIVHETGYFSALPSLEEYWQQTCLELERYLQSEPCYVSASEIKFDSQEDLWTKIILAREKKEESELKISSSPPEDTLISPSFCYNLETNSLNSDVSSESSDSSEELSPTAKFTSDPIGEVLVSSGKLGSSVTSAPPSSPELSREPSQLWGCVPGELPSPGKVRSGTSGKPGDKGNGDASPDGRRRVHRCHFNGCRKVYTKSSHLKAHQRTHTGEKPYRCSWEGCEWRFARSDELTRHFRKHTGAKPF
Especificaciones
Especificaciones
AAH04301.1
Kruppel-like factor 6
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KLF6
GST
1316
Wheat germ expression system
25 μg
BCD1, COPEB, CPBP, DKFZp686N0199, GBF, PAC1, ST12, ZF9
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer