Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Toallitas faciales Kleenex™ de fibra virgen al 100 %
Proporcione la suavidad y el rendimiento que ofrece Kleenex™ en aseos de hoteles y oficinas que tienen una imagen de alta calidad. Las toallitas faciales Kimberly Clark™ Kleenex™ proyectan un ambiente de comodidad y cuidado, al tiempo que fomentan la higiene del usuario y los estándares personales.
118.00€ - 120.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas faciales |
---|---|
Material | Fibra virgen |
Certificaciones/conformidad | Certificado FSC |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el uso en aseos de gran higiene con gran afluencia de personas |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11725383
|
Kimberly-Clark™ Professional
8835 |
21,5 x 18,6 cm | 100 hojas x 21 cajas dispensadoras |
118.00€
21 sets |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12615636
|
Kimberly-Clark™ Professional
8834 |
21 x 20 cm | 90 hojas x 12 cubos dispensadores |
120.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El diseño de envase de caja plana se adapta a la mayoría de los entornos. Con una dispensación higiénica y económica, las toallitas con certificación FSC se pueden utilizar con el dispensador de toallitas faciales de pared Kimberly Clark Professional™.- Toallitas faciales de 2 capas
- 100 % de fibra virgen
- Dimensiones de hojas de 215 mm x 186 mm (l x an)
- Blanco
- Se suministran como 21 cajas dispensadoras de 100 toallitas
Especificaciones
Toallitas faciales | |
Certificado FSC | |
Ideal para el uso en aseos de gran higiene con gran afluencia de personas |
Fibra virgen | |
Blanco | |
2 capas |