Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Pañuelos faciales, pañuelos de papel de 2 capas en caja
Código de producto. 12615636
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
21 x 20 cm
21,5 x 18,6 cm
Cantidad de embalaje:
100 hojas x 21 cajas dispensadoras
90 hojas x 12 cubos dispensadores
Tamaño de la unidad:
21 SET
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
12615636 21 x 20 cm 90 hojas x 12 cubos dispensadores paquete de 12
11725383 21,5 x 18,6 cm 100 hojas x 21 cajas dispensadoras 21 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12615636 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 8834
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tejidos faciales suaves y lujosos brindan un cuidado superior. Empaquetado en una caja de pañuelos para una imagen elegante y profesional. Cada caja contiene pañuelos faciales de 2 capas de alta calidad, suaves, resistentes y absorbentes que se producen a partir de FSC fibras certificadas.
  • Cada caja individual de pañuelos contiene pañuelos de 2 capas.
  • Los pañuelos se dispensan desde una elegante caja de pañuelos para una imagen de alta calidad.
  • Pañuelos faciales suaves ideales para usar en hogares, oficinas y baños.
  • Producido a partir de FSC Madera certificada (Forest Stewardship Council)
  • Atención sin concesiones que ofrece mayor higiene en el lugar de trabajo de la mano de un profesional de confianza. Kleenex™ marca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita facial
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 21 cm
Anchura (imperial) 9,2 in
Anchura (métrico) 20 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Certificado FSC
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 21 x 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Oficinas, gimnasios, hoteles, grandes oficinas, empresas de limpieza, baños
Cantidad de embalaje 90 hojas x 12 cubos dispensadores
Tela 2 capas