Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Plastic Consumables for SARS-CoV-2 Testing
Consumibles diseñados para un ajuste y compatibilidad adecuados para garantizar el correcto rendimiento del sistema KingFisher
176.00€ - 544.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16694342
|
Thermo Scientific™
A48305 |
Placa de 96 pocillos profundos KingFisher, base en V, polipropileno (para Duo Prime, Flex, Apex y Presto) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17153249
|
Thermo Scientific™
A48438 |
Peine KingFisher de 96 puntas de pocillos profundos, 100 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16614352
|
Thermo Scientific™
A48438 |
Peine KingFisher de 96 puntas de pocillos profundos, 100 unidades |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17102959
|
Thermo Scientific™
267600 |
Placa de presentación de peine de puntas para Flex 96 (50 unidades) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Estos consumibles de plástico compatibles con KingFisher se ofrecen específicamente para los laboratorios que realizan pruebas de SARS-CoV-2 con el kit de purificación de ácido nucleico viral/patógeno MagMAX y el kit combinado TaqPath COVID-19.
Optimice el rendimiento con los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, diseñados específicamente para su uso en pruebas de SARS-CoV-2 con estos instrumentos. Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables de polipropileno. Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. El diseño especial permite una excelente recuperación de los gránulos magnéticos. Probado específicamente con el kit combinado TaqPath COVID-19 y el kit de aislamiento de ácido nucleico viral/patógeno MagMAX™.Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.