Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Plastic Consumables for SARS-CoV-2 Testing
Consumibles diseñados para un ajuste y compatibilidad adecuados para garantizar el correcto rendimiento del sistema KingFisher
Marca: Thermo Scientific™ A48438
Detalles adicionales : Peso : 8.17000kg
Descripción
Estos consumibles de plástico compatibles con KingFisher se ofrecen específicamente para los laboratorios que realizan pruebas de SARS-CoV-2 con el kit de purificación de ácido nucleico viral/patógeno MagMAX y el kit combinado TaqPath COVID-19.
Optimice el rendimiento con los consumibles de sistemas de Thermo Scientific™ KingFisher™: diseñados específicamente para su uso en pruebas COVID-19 con estos instrumentos. Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables de polipropileno. Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Diseño especial que facilita la recuperación excelente de gránulos magnéticos. Probado específicamente con el kit combinado TaqPath COVID-19 y el kit de aislamiento de ácido nucleico viral/patógeno MagMAX™.Para pruebas de TaqPath COVID-19 con kit de aislamiento de ácido nucleico viral/patógeno MagMAX
Especificaciones
96 pocillos | |
Peine KingFisher de 96 puntas de pocillos profundos, 100 unidades | |
Paquete de 100 |
96 muestras | |
KingFisher Flex y Presto |
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.