Learn More
Kimberly-Clark™ Cubo de paños de pulido Kimtech™
Diseñado para procesos de pulido en seco. El cubo de paños de pulido Kimberly-Clark™ Kimtech™ contiene 300 paños hidroligados de color blanco adecuados para la preparación de superficies, aplicaciones de pintura previa/posterior y pulido de vidrio.
Marca: Kimberly-Clark™ 7213
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Para su uso en el sector de la fabricación de metales.
- 300 hojas blancas en rollo, en un dispensador de tipo cubo especialmente diseñado
- Tapa extraíble para un rellenado cómodo.
- Tapa de alimentación central independiente para una dispensación de hojas fácil y un uso controlado.
- Mango de metal duradero y asa de plástico
- Ideal para limpiar sobre la marcha
Especificaciones
Paños de pulido | |
60 cm | |
Blanco | |
Aplicaciones de pintura y para pulir superficies de vidrio. |
14,82 pulg. | |
39 cm | |
60 x 39 cm |