Learn More
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™ Código de producto.: 13466339
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™
Código de producto. 13466339
300 mm, 22 mm, 110 ml, Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm, 1 PCS
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacidad de columna:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Incluye:
Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13466339
Marca: DWK Life Sciences 4205400233
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
Con tapón de llave de paso de PTFE
  • El disco fritado, sellado, de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el embalaje
  • Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
  • El tapón de PTFE controla el caudal
  • No se incluye el embalaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 22 mm
Tipo Columna de cromatografía Gravity
Tamaño de poro 40-60 μm
Capacidad de columna 110 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Incluye Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Título del producto
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™ >