Learn More
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™
Código de producto. 11897463
300 mm, 19 mm, 80 ml, Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacidad de columna:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Incluye:
Disco fritado y tapón de llave de paso de PTFE con un calibre de 2 mm
Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
Con tapón de llave de paso de PTFE
  • El disco fritado, sellado, de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el embalaje
  • Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
  • El tapón de PTFE controla el caudal
  • No se incluye el embalaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Separación analítica
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Tipo Columna de cromatografía plana
Capacidad de columna 80 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Material de soporte Lana de vidrio
Incluye Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibre
Título del producto
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™ Kimble™ >