Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Micro-Vial Graduated Screw Thread Vials
With solid-top closure and PTFE-faced white rubber liner
Marca: DWK Life Sciences 60702-10
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Accuform™
- Vidrio de borosilicato KG-33
- Paredes de vidrio transparente con grosor adicional
Especificaciones
Teflón y goma | |
25 mm | |
10 ml | |
2,87 in | |
Tapón de rosca | |
12/caja |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Cónico | |
73 mm |