Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Micro-Vial Graduated Screw Thread Vials
With solid-top closure and PTFE-faced white rubber liner
222.00€ - 309.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) Teflón y goma
Material Vidrio de borosilicato
Graduado
Estilo de la base Cónico
Cantidad 12/caja
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de tapón Color Altura (imperial) Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Color Altura (imperial) Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10548413
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
60702-3
Tapón de rosca Transparente 2 pulg 3 ml
222.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16439665
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
60702-5
Tapón de rosca Transparente 2,44 in 5 mL
243.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16419665
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
60702-10
Tapón de rosca Transparente 2,87 in 10 ml
309.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accuform™
  • KG-33 borosilicate glass
  • Extra thick clear glass walls
Especificaciones
Especificaciones
Teflón y goma
12/caja
Vidrio de borosilicato
Cónico