Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración Kimble™ Kontes™: Tapones de silicona; esterilizables en autoclave con vapor
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
Marca: DWK Life Sciences 953715-0501
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Tipo de producto: Tapón
- Material: Caucho de silicona
- Color: Blanco/amarillo
- Altura: 25 mm
- Esterilizables en autoclave: Sí
- Utilizar con: Conjuntos de filtración Kimble™ Kontes™
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Caucho de silicona | |
N.º 5 | |
25 mm | |
23 mm | |
27 mm |
Amarillo/blanco | |
Conjuntos de filtración Kimble Kontes | |
No estéril | |
Tapón | |
3/8 pulg. | |
9,5 mm |