Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración Kimble™ Kontes™: Tapones de silicona; esterilizables en autoclave con vapor
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
36.70€ - 47.80€
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15269833
|
DWK Life Sciences
953715-0501 |
N.º 5 |
36.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15249833
|
DWK Life Sciences
953763-0801 |
N.º 8 |
47.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Product Type: Stopper
- Material: Silicone Rubber
- Color: White/Yellow
- Height: 25 mm
- Autoclavable: Yes
- Use with: Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies