Learn More
DWK Life Sciences Matraces Erlenmeyer Kimble™ KIMAX™ con tapones de rosca
Código de producto. 11707989
1000 ml, 4 PCS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
4 PCS
6 PCS
Código de producto. 11707989
Marca: DWK Life Sciences KC267201000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tapones y anillos de vertido de color azul
Revestimiento de plástico para mayor seguridad
  • Revestimiento de plástico KimCote™
  • Aperturas grandes y cierres de rosca GL 45 para un fácil acceso y sellado hermético
  • Se incluyen tapones azules y anillos de vertido transparentes
  • Las áreas de rotulación y escalas son de esmalte cerámico blanco duradero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Descripción Graduaciones de escala métrica inversa
Diámetro exterior (imperial) 5.04 pulg
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Intervalo de graduación De 50 a 1000 ml
Altura (imperial) 8.07 pulg
Altura (métrico) 20.5 cm
Incluye Anillos de vertido transparentes
Superficie de escritura Marcado con esmalte cerámico blanco
Tipo de tapón Rosca
Diámetro exterior (métrico) 128mm
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces Erlenmeyer Kimble™ KIMAX™ con tapones de rosca >