Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Brand Rotary Evaporator: Bottom Vapor Tube Traps
Accessory for rotary evaporator trap
321.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Type I and ASTM E438, Class A |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Tipo de producto | Bottom Vapor Tube Trap |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11872923
|
DWK Life Sciences
5702652524 |
8.45 oz. | 250 mL | Upper: 24/40, Lower: 24/40 | Used when foam is likely to be created and drawn into the condenser of rotary evaporator |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Square Joint Bead
Especificaciones
USP Type I and ASTM E438, Class A | |
Borosilicate Glass | |
Bottom Vapor Tube Trap |