Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Brand Rotary Evaporator: Bottom Vapor Tube Traps
Descripción
- Square Joint Bead
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8.45 oz. |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Capacidad | 8.45 oz., 250 mL |
| Certificaciones/conformidad | USP Type I and ASTM E438, Class A |
| Para utilizar con (aplicación) | Used when foam is likely to be created and drawn into the condenser of rotary evaporator |
| Altura (imperial) | 8 in. |
| Altura (métrico) | 20.5 cm |
| Incluye | Orificios de drenaje de 4 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Tipo de producto | Bottom Vapor Tube Trap |
| Mostrar más |