Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Marca: DWK Life Sciences 60911B1738
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
- Tapones con revestimientos de caucho blanco/PTFE o revestimientos de caucho blanco
- Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
Especificaciones
Teflón y goma | |
17 mm | |
4 ml | |
1 dr | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) | |
USP Tipo I |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Fenólico | |
38 mm |