Learn More
Duran™ Abrazaderas de tubos Keck
Controle la cantidad de una sustancia que fluye a través del tubo utilizando solo un dedo. Las abrazaderas para tubos DURAN™ Keck son resistentes a temperaturas de hasta 200 °C.
Marca:  Duran™ 286338307
Detalles adicionales : Peso : 0.94000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911581
  • 273.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
01-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Regulador de caudal
• Regulador de caudal
• Tubo φ máx. 10mm
Especificaciones
Especificaciones
10mm Outer Diameter
Azul
Abrazadera de tubo Keck
100 paquete