Descripción
Con un solo dedo, los caudales en las mangueras se pueden ajustar con un solo dedo y maneras infinitas gracias a las abrazaderas para tubos KECK™. Las abrazaderas están disponibles en diferentes colores para los diferentes diámetros de los tubos.
- Regulación continua de los caudales
- Es posible usarla con una sola mano
- Codificación por colores de las abrazaderas según el diámetro del tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 |
| Material | PBT |
| Para utilizar con (equipo) | Regulación infinitamente variable de los caudales |
| Para utilizar con (aplicación) | Regulación infinitamente variable de los caudales |
| Tamaño | Se adapta a diámetro externo de tubos de 4,5 mm |
| Color | Rojo |