Learn More
Abnova™ KCNG1 (Human) Recombinant Protein
Human KCNG1 full-length ORF ( AAH06367, 1 a.a. - 275 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003755-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16167091
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MTLLPGDNSDYDYSALSCTSDASFHPAFLPQRQAIKGAFYRRAQRLRPQDEPRQGCQPEDRRRRIIINVGGIKYSLPWTTLDEFPLTRLGQLKACTNFDDILNVCDDYDVTCNEFFFDRNPGAFGTILTFLRAGKLRLLREMCALSFQEELLYWGIAEDHLDGCCKRRYLQKIEEFAEMVEREEEDDALDSEGRDSEGPAEGEGRLGRCMRRLRDMVERPHSGLPGKVFACLSVLFVTVTAVNLSVSTLPSLREEEEQVRAHAPRGNAPPRGKGL
Especificaciones
Especificaciones
AAH06367
potassium voltage-gated channel, subfamily G, member 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KCNG1
GST
3755
Wheat germ expression system
10 μg
K13, KCNG, KV6.1, MGC12878, kH2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer