Learn More
Kartell™ K32 Rubber Hoses
Kartell™ K32 Rubber Hoses are useful for medium concentration acids and are a flexible connection to various components and accessories.
Marca:  Kartell™ 0386600
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10155051
  • 91.55€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las mangueras de caucho Kartell™ K32 son útiles para ácidos de concentración media y son una conexión flexible a varios componentes y accesorios.
  • Adecuado para gases
  • Adecuado para líquidos no corrosivos
  • Puede usarse con ácidos de concentración media
  • Resisten temperaturas de –35 °C a +70 °C
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
13 mm
Útiles para gases, líquidos no corrosivos y ácidos de concentración media.
10 m
de 70 °C
Caucho
10 m
-35 °C
Naranja