Learn More
Kartell™ K32 Rubber Hoses
Kartell™ K32 Rubber Hoses are useful for medium concentration acids and are a flexible connection to various components and accessories.
37.70€ - 91.55€
Especificaciones
Material | Caucho |
---|---|
Longitud global (métrico) | 10 m |
Para utilizar con (aplicación) | Útiles para gases, líquidos no corrosivos y ácidos de concentración media. |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -35 °C |
Cantidad de embalaje | 10 m |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10728052
|
Kartell™
0386100 |
4 mm |
37.70€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10717862
|
Kartell™
0386300 |
6 mm |
47.50€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10155051
|
Kartell™
0386600 |
8 mm |
91.55€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10409761
|
Kartell™
0386200 |
5 mm |
47.50€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las mangueras de caucho Kartell™ K32 son útiles para ácidos de concentración media y son una conexión flexible a varios componentes y accesorios.
- Suitable for gases
- Suitable for non-corrosive liquids
- Can be used with medium concentration acids
- Can withstand temperatures of -35°C to 70°C
Especificaciones
Caucho | |
Útiles para gases, líquidos no corrosivos y ácidos de concentración media. | |
10 m | |
de 70 °C |
10 m | |
-35 °C | |
Naranja |