Learn More
Digi-Sense Thermocouple Fine-Gauge Wire Probes
Thermocouple Fine-Gauge Wire Probes feature beaded junctions and 12 inch leads with very quick response times.
Marca:  Digi-Sense 08419-04
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11772723
  • 34.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Termopar KT flexible
• Tubos de ensayo, cubeta de espectrofotómetro
Especificaciones
Especificaciones
ANSI
Sonda de termopar
12 in.
0,51 mm
De -150 °C a +982 °C
-238°F to +1799.6°F
30,48 cm