Learn More
Digi-Sense Thermocouple Fine-Gauge Wire Probes
Thermocouple Fine-Gauge Wire Probes feature beaded junctions and 12 inch leads with very quick response times.
34.00€ - 35.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI |
---|---|
Temperatura (métrico) | De -150 °C a +982 °C |
Tipo | Sonda de termopar |
máx. (imperial) | -238°F to +1799.6°F |
Longitud (imperial) | 12 in. |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11762723
|
Digi-Sense
08419-02 |
0,25 mm |
35.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11772723
|
Digi-Sense
08419-04 |
0,51 mm |
34.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Termopar KT flexible• Tubos de ensayo, cubeta de espectrofotómetro
Especificaciones
ANSI | |
Sonda de termopar | |
12 in. |
De -150 °C a +982 °C | |
-238°F to +1799.6°F | |
30,48 cm |