Learn More
Justrite™ Estantes para armario SpillSlope™
With built-in troughs to help contain spills
Marca:  Justrite™ 29937
Detalles adicionales : Peso : 4.53592kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11919557
  • 104.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricado con acero galvanizado de gran calibre
  • Los estantes dirigen los derrames a la parte posterior e inferior
  • Cada estante tiene capacidad para hasta 159 kg (350 libras)
  • Ajuste a intervalos de 7,6 cm (3 pulgadas) para un almacenamiento versátil
Especificaciones
Especificaciones
Cubetas integradas para ayudar a contener los derrames
5 kg
Estante para armario
100 cm
Acero (galvanizado)
14 pulg
39,37 in
10 lb
35,56cm
Armario de dos puertas de 114, 151 y 170 l (30, 40 y 45 galones) y 1092 mm (43 pulgadas) de ancho o armario Piggyback de 64 l (17 galones)