Learn More
Justrite™ Estantes para armario SpillSlope™
Código de producto. p-27109
Change view
Click to view available options
Fondo (imperial):
14 pulg
30,75 in
39,37 in
Anchura (imperial):
14 pulg
29 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (imperial) Anchura (imperial) unitSize
11909557 14 pulg 14 pulg cada uno
11919557 39,37 in 14 pulg cada uno
11944957 30,75 in 29 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11909557 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 29936
Con cubetas integradas para ayudar a contener los derrames
  • Fabricado con acero galvanizado de gran calibre
  • Los estantes dirigen los derrames a la parte posterior e inferior
  • Cada estante tiene capacidad para hasta 159 kg (350 libras)
  • Ajuste a intervalos de 7,6 cm (3 pulgadas) para un almacenamiento versátil
Especificaciones
Fondo (imperial) 14 pulg
Fondo (métrico) 49,8cm
Para utilizar con (equipo) Armario Compac de 45/57 l (12/15 galones) o armario Slimline de 83 l (22 galones)
Incluye Cubetas integradas para ayudar a contener los derrames
Peso (imperial) 6 lb
Peso (métrico) 2,7kg
Anchura (imperial) 14 pulg
Anchura (métrico) 35,56cm
Material Acero (galvanizado)
Tipo de producto Estante para armario