Learn More
Justrite™ Envases de seguridad no metálicos ovalados tipo I
Construido con polietileno de alta densidad resistente a abolladuras, perforaciones y astillamientos. El envase de seguridad no metálico ovalado tipo I almacena líquidos que pueden corroer envases de acero inoxidable.
Marca: Justrite™ 12162
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
Construido con polietileno de alta densidad para resistencia contra abolladuras, perforaciones y astillamientos.- Utilícelos con ácidos y sustancias corrosivas, incluidos líquidos que corroen recipientes de seguridad con recubrimiento de acero o acero inoxidable
- Mecanismo de alivio de la presión que evita la acumulación de vapores
- Tapa de cierre automático y placa cortafuegos que trabajan en conjunto para evitar fuentes de ignición externas, sin restringir el flujo de líquidos hacia dentro o fuera del recipiente
- Parte externa de acero inoxidable para una resistencia química superior
- Cómodo mecanismo de boquilla accionadora y mango integrado para facilitar la dispensación y el transporte
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Bote de seguridad | |
Resistente a abolladuras, perforaciones y astillamientos | |
4 L | |
Polietileno | |
Óvalo | |
19,3 cm | |
11,6 cm | |
32,3 cm | |
3,6 cm |
FM, NFPA, OSHA | |
1 gal | |
Blanco | |
Supresor de llama y tornillería de acero inoxidable, boquilla accionadora | |
7,6 in | |
4,6 in | |
12,75 in | |
1,45 in |